Chlorofluoroacetic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC1148-5G PC1148-1G
APOSPC1148-5GEA 2820 DKK
APOSPC1148-5G APOSPC1148-1G
Chlorofluoroacetic acid 97%
Chlorofluoroacetic acid
Formel: C₂H₂ClFO₂
Kogepunkt: 162 °C
Massefylde: 1,532 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00871521
CAS-nummer: 471-44-3
UN nummer: 3265
ADR: 8,III