2,5-Difluor-4-methoxybenzonitril
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC1145-1G PC1145-25G PC1145-5G
APOSPC1145-1GEA 164 DKK
APOSPC1145-1G APOSPC1145-25G APOSPC1145-5G
2,5-Difluor-4-methoxybenzonitril
2,5-Difluor-4-methoxybenzonitril
Formel: C₈H₅F₂NO
Smeltepunkt: 89…93 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06246886
CAS-nummer: 1007605-44-8
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III