3,6-Difluorosalicylaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1144-1G PC1144-25G PC1144-5G
APOSPC1144-1GEA 632 DKK
APOSPC1144-1G APOSPC1144-25G APOSPC1144-5G
3,6-Difluorosalicylaldehyde
3,6-Difluorosalicylaldehyde
Formel: C₇H₄F₂O₂
Smeltepunkt: 72…78 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08275281
CAS-nummer: 502762-92-7