Antimontrifluorid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Antimon(III)fluorid
PC1140-1KG PC1140-250G PC1140-50G
APOSPC1140-1KGEA 2620 DKK
APOSPC1140-1KG APOSPC1140-250G APOSPC1140-50G
Antimontrifluorid 98%
Antimontrifluorid
A mild fluorinating agent; Fluorination activity may be increased by addition of Br2, Cl2, or SbCl 5. Swarts, Bull. Acad. Roy. Belg., 1892, 24, 309
Formel: F₃Sb
Molekylvægt: 178.76 g/mol
Kogepunkt: 319 °C
Smeltepunkt: 292 °C
Massefylde: 4.38 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011218
CAS-nummer: 7783-56-4
EINECS: 232-009-2
UN nummer: 2923
ADR: 8+6.1 II
Merck Index: 13,00715