3,5-Difluor-2-methoxybenzonitril 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC1136-1G PC1136-5G PC1136-25G PC1136-100G
APOSPC1136-1GEA 197 DKK
APOSPC1136-1G APOSPC1136-5G APOSPC1136-25G APOSPC1136-100G
3,5-Difluor-2-methoxybenzonitril 98%
3,5-Difluor-2-methoxybenzonitril
Formel: C₈H₅F₂NO
Smeltepunkt: 33…36 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06409085
CAS-nummer: 874804-08-7
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III