3,5-Difluor-2-methoxybenzoesyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1134-1G PC1134-250MG
APOSPC1134-1GEA 458 DKK
APOSPC1134-1G APOSPC1134-250MG
3,5-Difluor-2-methoxybenzoesyre
3,5-Difluoro-2-methoxybenzoic acid
Formel: C₈H₆F₂O₃
Molekylvægt: 188.13 g/mol
Smeltepunkt: 98…103 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06660198
CAS-nummer: 886498-75-5