2,6-Difluor-3-hydroxybenzaldehyd
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1132-1G PC1132-500MG PC1132-5G
APOSPC1132-1GEA 436 DKK
APOSPC1132-1G APOSPC1132-500MG APOSPC1132-5G
2,6-Difluor-3-hydroxybenzaldehyd
2,6-Difluoro-3-hydroxybenzaldehyde
Formel: C₇H₄F₂O₂
Molekylvægt: 158.1 g/mol
Smeltepunkt: 110…114 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08275284
CAS-nummer: 152434-88-3