2,6-Difluor-3-methoxybenzoesyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
PC1128-1G
PC1128-250MG
APOSPC1128-1GEA
1310
DKK
APOSPC1128-1G
APOSPC1128-250MG
2,6-Difluor-3-methoxybenzoesyre
2,6-Difluor-3-methoxybenzoesyre
Formel:
C₈H₆F₂O₃ Molekylvægt: 188.13 g/mol Smeltepunkt: 136…138 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD04115901 CAS-nummer: 886498-30-2 |