Methyl-2-[(2,3,4,5,6-pentafluorophenoxy)sulphonyl]benzenecarboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC11275-1G PC11275-500MG PC11275-5G
APOSPC11275-1GEA 2070 DKK
APOSPC11275-1G APOSPC11275-500MG APOSPC11275-5G
Methyl-2-[(2,3,4,5,6-pentafluorophenoxy)sulphonyl]benzenecarboxylate
Methyl-2-[(2,3,4,5,6-pentafluorophenoxy)sulphonyl]benzenecarboxylate
Formel: C₁₄H₇F₅O₅S
Smeltepunkt: 59…61 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05975143
CAS-nummer: 886361-14-4