Pentafluorophenyl-4-bromobenzenesulphonate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC11274-1G PC11274-500MG PC11274-5G
APOSPC11274-1GEA 2070 DKK
APOSPC11274-1G APOSPC11274-500MG APOSPC11274-5G
Pentafluorophenyl-4-bromobenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-4-bromobenzenesulphonate
Formel: C₁₂H₄BrF₅O₃S
Smeltepunkt: 66…68 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00404028
CAS-nummer: 848649-38-7