Pentafluorophenyl-3,4-dimethoxybenzenesulphonate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC11273-1G PC11273-500MG PC11273-5G
APOSPC11273-1GEA 2070 DKK
APOSPC11273-1G APOSPC11273-500MG APOSPC11273-5G
Pentafluorophenyl-3,4-dimethoxybenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-3,4-dimethoxybenzenesulphonate
Formel: C₁₄H₉F₅O₅S
Smeltepunkt: 93…95 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05975142
CAS-nummer: 886361-12-2