Pentafluorophenyl-4-(acetylamino)benzenesulphonate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC11272-1G PC11272-500MG PC11272-5G
APOSPC11272-1GEA 2070 DKK
APOSPC11272-1G APOSPC11272-500MG APOSPC11272-5G
Pentafluorophenyl-4-(acetylamino)benzenesulphonate
Pentafluorophenyl-4-(acetylamino)benzenesulphonate
Formel: C₁₄H₈F₅NO₄S
Smeltepunkt: 168…170 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05975141
CAS-nummer: 886360-93-6