Pentafluorophenyl-(3-chlorophenyl)methanesulphonate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC11271-1G PC11271-500MG PC11271-5G
APOSPC11271-1GEA 2070 DKK
APOSPC11271-1G APOSPC11271-500MG APOSPC11271-5G
Pentafluorophenyl-(3-chlorophenyl)methanesulphonate
Formel: C₁₃H₆ClF₅O₃S
Smeltepunkt: 96…98 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05975140
CAS-nummer: 885950-65-2