Pentafluorophenyl-8-quinolinesulphonate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC11270-5G PC11270-1G PC11270-500MG
APOSPC11270-5GEA 5700 DKK
APOSPC11270-5G APOSPC11270-1G APOSPC11270-500MG
Pentafluorophenyl-8-quinolinesulphonate
Pentafluorophenyl-8-quinolinesulphonate
Formel: C₉H₇NO₃S
Smeltepunkt: 155…157 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05975139
CAS-nummer: 885950-64-1