2,6-Difluor-3-methoxybenzaldehyd
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1127-1G PC1127-5G
APOSPC1127-1GEA 502 DKK
APOSPC1127-1G APOSPC1127-5G
2,6-Difluor-3-methoxybenzaldehyd
2,6-Difluoro-3-methoxybenzaldehyde
Formel: C₈H₆F₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115899
CAS-nummer: 149949-30-4