Pentafluorophenyl-2,4,6-trimethylbenzenesulphonate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC11269-1G PC11269-500MG PC11269-5G
APOSPC11269-1GEA 2070 DKK
APOSPC11269-1G APOSPC11269-500MG APOSPC11269-5G
Pentafluorophenyl-2,4,6-trimethylbenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-2,4,6-trimethylbenzenesulphonate
Formel: C₁₅H₁₁F₅O₃S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05975138
CAS-nummer: 885950-62-9