Pentafluorophenyl-2-methyl-5-nitrobenzenesulphonate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC11268-1G PC11268-500MG PC11268-5G
APOSPC11268-1GEA 2070 DKK
APOSPC11268-1G APOSPC11268-500MG APOSPC11268-5G
Pentafluorophenyl-2-methyl-5-nitrobenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-2-methyl-5-nitrobenzenesulphonate
Formel: C₁₃H₆F₅NO₅S
Smeltepunkt: 123…125 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05975137
CAS-nummer: 885950-60-7