4-Brom-α,α,α,2-tetrafluortoluen
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Bromo-2-fluorobenzotrifluoride, 1-Bromo-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
PC11257-25G PC11257-5G
APOSPC11257-25GEA 371 DKK
APOSPC11257-25G APOSPC11257-5G
4-Brom-α,α,α,2-tetrafluortoluen
4-Brom-α,α,α,2-tetrafluortoluen
Formel: C₇H₃BrF₄
Massefylde: 1,72 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 87 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01075254
CAS-nummer: 142808-15-9