2-Chloro-N-(3,4-difluorophenyl)acetamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC11253-1G PC11253-250MG
APOSPC11253-1GEA 415 DKK
APOSPC11253-1G APOSPC11253-250MG
2-Chloro-N-(3,4-difluorophenyl)acetamide
2-Chloro-N-(3,4-difluorophenyl)acetamide
Formel: C₈H₆ClF₂NO
Smeltepunkt: 110…112 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01354030
CAS-nummer: 76778-13-7