3-(4-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC11247-1G PC11247-5G
APOSPC11247-1GEA 1280 DKK
APOSPC11247-1G APOSPC11247-5G
3-(4-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
3-(4-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formel: C₁₃H₁₁BFNO₃
Smeltepunkt: 232…238 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD04115712
CAS-nummer: 850567-35-0