Potassium-4-carboxyphenyltrifluoroborate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC11245-100G PC11245-25G PC11245-5G
APOSPC11245-100GEA 5350 DKK
APOSPC11245-100G APOSPC11245-25G APOSPC11245-5G
Potassium-4-carboxyphenyltrifluoroborate
Potassium-4-carboxyphenyltrifluoroborate
Formel: C₇H₅BF₃KO₂
Smeltepunkt: >300 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115737
CAS-nummer: 850623-38-0