Kalium(3-methoxyphenyl)trifluorborat
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Potassium trifluoro(3-methoxyphenyl)borate, (3-Methoxyphenyl)trifluoroboric acid potassium salt
PC11243-1G PC11243-250MG PC11243-5G
APOSPC11243-1GEA 437 DKK
APOSPC11243-1G APOSPC11243-250MG APOSPC11243-5G
Kalium(3-methoxyphenyl)trifluorborat
Kalium(3-methoxyphenyl)trifluorborat
Formel: C₇H₇BF₃KO
Smeltepunkt: 164…168 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04039954
CAS-nummer: 438553-44-7