4,5-Difluor-2-methoxybenzonitril 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC1124-10G PC1124-5G PC1124-1G
APOSPC1124-10GEA 1620 DKK
APOSPC1124-10G APOSPC1124-5G APOSPC1124-1G
4,5-Difluor-2-methoxybenzonitril 98%
4,5-Difluor-2-methoxybenzonitril
Formel: C₈H₅F₂NO
Molekylvægt: 169.13 g/mol
Smeltepunkt: 97…100 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06660346
CAS-nummer: 425702-28-9
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III