Potassium-4-(benzyloxy)phenyltrifluoroborate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC11238-1G PC11238-5G
APOSPC11238-1GEA 312 DKK
APOSPC11238-1G APOSPC11238-5G
Potassium-4-(benzyloxy)phenyltrifluoroborate
Potassium-4-(benzyloxy)phenyltrifluoroborate
Formel: C₁₃H₁₁BF₃KO
Smeltepunkt: >300 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD04115746
CAS-nummer: 850623-47-1