Potassium-4-formylphenyltrifluoroborate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC11237-100G PC11237-25G
APOSPC11237-100GEA 4160 DKK
APOSPC11237-100G APOSPC11237-25G
Potassium-4-formylphenyltrifluoroborate 98%
Potassium-4-formylphenyltrifluoroborate
Formel: C₇H₅BF₃KO
Smeltepunkt: 282…288 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02093980
CAS-nummer: 374564-36-0