Potassium-3-(methylthio)phenyltrifluoroborate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC11236-100G PC11236-25G PC11236-5G
APOSPC11236-100GEA 5900 DKK
APOSPC11236-100G APOSPC11236-25G APOSPC11236-5G
Potassium-3-(methylthio)phenyltrifluoroborate
Potassium-3-(methylthio)phenyltrifluoroborate
Formel: C₇H₇BF₃KS
Smeltepunkt: 70…78 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115747
CAS-nummer: 850623-48-2