Potassium-3-fluoro-4-phenylphenyltrifluoroborate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Potassium (2-fluorobiphenyl-4-yl)trifluoroborate, Potassium trifluoro(2-fluorobiphenyl-4-yl)borate
PC11234-1G PC11234-5G
APOSPC11234-1GEA 844 DKK
APOSPC11234-1G APOSPC11234-5G
Potassium-3-fluoro-4-phenylphenyltrifluoroborate
Potassium-3-fluoro-4-phenylphenyltrifluoroborate
Formel: C₁₂H₈BF₄K
Smeltepunkt: 290…294 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08235035
CAS-nummer: 850623-57-3