Kalium(3-chlor-4-fluorphenyl)trifluorborat
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC11231-1G PC11231-5G PC11231-25G
APOSPC11231-1GEA 600 DKK
APOSPC11231-1G APOSPC11231-5G APOSPC11231-25G
Kalium(3-chlor-4-fluorphenyl)trifluorborat
Kalium(3-chlor-4-fluorphenyl)trifluorborat
Formel: C₆H₃BClF₄K
Smeltepunkt: 234…244 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115752
CAS-nummer: 850623-59-5