Kalium(3-chlorphenyl)trifluorborat
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Potassium (3-chlorophenyl)trifluoroborate, (3-Chlorophenyl)trifluoroboric acid potassium salt
PC11229-1G PC11229-5G
APOSPC11229-1GEA 437 DKK
APOSPC11229-1G APOSPC11229-5G
Kalium(3-chlorphenyl)trifluorborat
Kalium(3-chlorphenyl)trifluorborat
Formel: C₆H₄BClF₃K
Smeltepunkt: 76…80 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115754
CAS-nummer: 411206-75-2