Potassium (3-(methanesulphonylamino)phenyl)trifluoroborate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Potassium trifluoro(3-(methylsulfonamido)phenyl)borate
PC11228-10G PC11228-1G PC11228-5G
APOSPC11228-10GEA 9850 DKK
APOSPC11228-10G APOSPC11228-1G APOSPC11228-5G
Potassium (3-(methanesulphonylamino)phenyl)trifluoroborate
Potassium (3-(methanesulphonylamino)phenyl)trifluoroborate
Formel: C₇H₈BF₃KNO₂S
Molekylvægt: 277.11 g/mol
Smeltepunkt: 180…190 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115762
CAS-nummer: 850623-67-5