Kalium(2-nitrophenyl)trifluorborat 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Potassium trifluoro(2-nitrophenyl)borate, (2-Nitrophenyl)trifluoroboric acid potassium salt
PC11226-1G PC11226-5G PC11226-25G
APOSPC11226-1GEA 1060 DKK
APOSPC11226-1G APOSPC11226-5G APOSPC11226-25G
Kalium(2-nitrophenyl)trifluorborat 96%
Kalium(2-nitrophenyl)trifluorborat
Formel: C₆H₄BF₃KNO₂
Smeltepunkt: 216…220 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115759
CAS-nummer: 850623-64-2