Kalium(4-methoxyphenyl)trifluorborat
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC11225-25G PC11225-5G
APOSPC11225-25GEA 2090 DKK
APOSPC11225-25G APOSPC11225-5G
Kalium(4-methoxyphenyl)trifluorborat
Kalium(4-methoxyphenyl)trifluorborat
Formel: C₇H₇BF₃KO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04112717
CAS-nummer: 192863-36-8