Kalium(2-methylphenyl)trifluorborat 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (2-Methylphenyl)trifluoroboric acid potassium salt, Potassium trifluoro(o-tolyl)borate
PC11223-1G PC11223-5G
APOSPC11223-1GEA 819 DKK
APOSPC11223-1G APOSPC11223-5G
Kalium(2-methylphenyl)trifluorborat 98%
Kalium(2-methylphenyl)trifluorborat
Formel: C₇H₇BF₃K
Smeltepunkt: 90…94 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03790006
CAS-nummer: 274257-34-0