4,5-Difluoro-2-methoxybenzaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1122-1G PC1122-5G PC1122-250MG
APOSPC1122-1GEA 230 DKK
APOSPC1122-1G APOSPC1122-5G APOSPC1122-250MG
4,5-Difluoro-2-methoxybenzaldehyde
4,5-Difluoro-2-methoxybenzaldehyde
Formel: C₈H₆F₂O₂
Smeltepunkt: 74 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06246884
CAS-nummer: 145742-34-3