2,4-Dichloro-5-fluorobenzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC11217-100G PC11217-10G PC11217-50G
APOSPC11217-100GEA 1310 DKK
APOSPC11217-100G APOSPC11217-10G APOSPC11217-50G
2,4-Dichloro-5-fluorobenzonitrile
2,4-Dichloro-5-fluorobenzonitrile
Formel: C₇H₂Cl₂FN
Smeltepunkt: 44…47 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03840469
CAS-nummer: 128593-93-1
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III