2,4-Dichlor-5-Fluor-3-nitrobenzoesyre 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC11216-100G PC11216-25G
APOSPC11216-100GEA 632 DKK
APOSPC11216-100G APOSPC11216-25G
2,4-Dichlor-5-Fluor-3-nitrobenzoesyre 99%
2,4-Dichlor-5-Fluor-3-nitrobenzoesyre
Formel: C₇H₂Cl₂FNO₄
Smeltepunkt: 190…194 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03427137
CAS-nummer: 106809-14-7