1,3-Dichlor-2-Fluor-5-nitrobenzen 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3,5-Dichloro-4-fluoro-1-nitrobenzene
PC11210-25G PC11210-100G PC11210-500G
APOSPC11210-25GEA 164 DKK
APOSPC11210-25G APOSPC11210-100G APOSPC11210-500G
1,3-Dichlor-2-Fluor-5-nitrobenzen 99%
1,3-Dichlor-2-Fluor-5-nitrobenzen
Formel: C₆H₂Cl₂FNO₂
Molekylvægt: 209.99 g/mol
Smeltepunkt: 44 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00129963
CAS-nummer: 3107-19-5