3-Brom-5-Fluorbenzonitril 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1121-25G PC1121-5G
APOSPC1121-25GEA 502 DKK
APOSPC1121-25G APOSPC1121-5G
3-Brom-5-Fluorbenzonitril 98%
3-Brom-5-Fluorbenzonitril
Formel: C₇H₃BrFN
Smeltepunkt: 43…46 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04038227
CAS-nummer: 179898-34-1
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III