1-Fluoro-5-methyl-4-(methylsulphonyl)-2-nitrobenzene 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC11208-1G PC11208-5G PC11208-25G
APOSPC11208-1GEA 1720 DKK
APOSPC11208-1G APOSPC11208-5G APOSPC11208-25G
1-Fluoro-5-methyl-4-(methylsulphonyl)-2-nitrobenzene 95+%
1-Fluoro-5-methyl-4-(methylsulphonyl)-2-nitrobenzene
Formel: C₈H₈FNO₄S
Smeltepunkt: 150…151 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04037941
CAS-nummer: 849035-74-1