1-Fluoro-5-methyl-4-(methylsulphonyl)-2-nitrobenzene 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC11208-1G
PC11208-5G
PC11208-25G
APOSPC11208-1GEA
1720
DKK
APOSPC11208-1G
APOSPC11208-5G
APOSPC11208-25G
1-Fluoro-5-methyl-4-(methylsulphonyl)-2-nitrobenzene 95+%
1-Fluoro-5-methyl-4-(methylsulphonyl)-2-nitrobenzene
Formel:
C₈H₈FNO₄S Molekylvægt: 233.22 g/mol Smeltepunkt: 150…151 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD04037941 CAS-nummer: 849035-74-1 |