1,2-Difluoro-4-(methylsulphonyl)benzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3,4-Difluorophenyl methyll sulphone
PC11206-10G PC11206-1G PC11206-5G
APOSPC11206-10GEA 262 DKK
APOSPC11206-10G APOSPC11206-1G APOSPC11206-5G
1,2-Difluoro-4-(methylsulphonyl)benzene
1,2-Difluoro-4-(methylsulphonyl)benzene
Formel: C₇H₆F₂O₂S
Molekylvægt: 192.1800 g/mol
Smeltepunkt: 71 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04037934
CAS-nummer: 424792-57-4