2-(1,3-Benzoxazol-2-yl)-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC11204-1G PC11204-5G PC11204-25G
APOSPC11204-1GEA 1220 DKK
APOSPC11204-1G APOSPC11204-5G APOSPC11204-25G
2-(1,3-Benzoxazol-2-yl)-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone 95+%
2-(1,3-Benzoxazol-2-yl)-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
Formel: C₁₆H₁₀F₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04037916
CAS-nummer: 849021-37-0