1-Fluorpentan 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Pentyl fluoride
PC1120-1G PC1120-25G PC1120-5G
APOSPC1120-1GEA 545 DKK
APOSPC1120-1G APOSPC1120-25G APOSPC1120-5G
1-Fluorpentan 97%
1-Fluoropentane
Formel: C₅H₁₁F
Molekylvægt: 90.14 g/mol
Kogepunkt: 62…63 °C
Smeltepunkt: -80
Massefylde: 0.789 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: –23 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 592-50-7
EINECS: 209-761-5
UN nummer: 1993
ADR: 3 II