1-[4-Fluoro-2-(methylsulphonyl)phenyl]piperazine 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC11195-1G PC11195-250MG PC11195-500MG
APOSPC11195-1GEA 2620 DKK
APOSPC11195-1G APOSPC11195-250MG APOSPC11195-500MG
1-[4-Fluoro-2-(methylsulphonyl)phenyl]piperazine 95+%
1-[4-Fluoro-2-(methylsulphonyl)phenyl]piperazine
Formel: C₁₁H₁₅FN₂O₂S
Smeltepunkt: 153…155 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04037948
CAS-nummer: 849938-78-9