4-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}piperidine hydrochloride 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
PC11190-1G
PC11190-5G
PC11190-25G
APOSPC11190-1GEA
2140
DKK
APOSPC11190-1G
APOSPC11190-5G
APOSPC11190-25G
4-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}piperidine hydrochloride 95+%
4-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}piperidine hydrochloride
Formel:
C₁₂H₁₅ClF₃NO₂S Smeltepunkt: 226…229 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD04039237 CAS-nummer: 849035-98-9 |