3'-(Trifluormethyl)biphenyl-3-carboxylsyre 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC11182-1G PC11182-5G
APOSPC11182-1GEA 2000 DKK
APOSPC11182-1G APOSPC11182-5G
3'-(Trifluormethyl)biphenyl-3-carboxylsyre 96%
3'-(Trifluormethyl)biphenyl-3-carboxylsyre
Formel: C₁₄H₉F₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03424603
CAS-nummer: 168619-05-4