2,3-Difluor-6-methoxybenzoesyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1118-1G PC1118-25G PC1118-5G
APOSPC1118-1GEA 393 DKK
APOSPC1118-1G APOSPC1118-25G APOSPC1118-5G
2,3-Difluor-6-methoxybenzoesyre 98%
2,3-Difluor-6-methoxybenzoesyre
Formel: C₈H₆F₂O₃
Smeltepunkt: 126…129 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04116018
CAS-nummer: 773873-26-0