3'-(Trifluoromethyl)biphenyl-4-carboxaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC11176-1G PC11176-5G
APOSPC11176-1GEA 985 DKK
APOSPC11176-1G APOSPC11176-5G
3'-(Trifluoromethyl)biphenyl-4-carboxaldehyde
3'-(Trifluoromethyl)biphenyl-4-carboxaldehyde
Formel: C₁₄H₉F₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03424645
CAS-nummer: 100036-64-4