4,5-Difluorosalicylaldehyde 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Hydroxy-4,5-difluorobenzaldehyde, 4,5-Difluoro-2-hydroxybenzaldehyde
PC1115-1G PC1115-5G PC1115-10G
APOSPC1115-1GEA 382 DKK
APOSPC1115-1G APOSPC1115-5G APOSPC1115-10G
4,5-Difluorosalicylaldehyde 98%
4,5-Difluorosalicylaldehyde
Formel: C₇H₄F₂O₂
Molekylvægt: 158.11 g/mol
Smeltepunkt: 66…72 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08458005
CAS-nummer: 199287-52-0