4'-Fluoro-biphenyl-3-ylamine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC11127-1G PC11127-5G
APOSPC11127-1GEA 1730 DKK
APOSPC11127-1G APOSPC11127-5G
4'-Fluoro-biphenyl-3-ylamine
4'-Fluoro-biphenyl-3-ylamine
Formel: C₁₂H₁₀FN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03424674
CAS-nummer: 10540-45-1